Läs mer
- Home
- Products
- Kylförvaringsprodukter
- Tillbehör till kyl och frys
- Thermo Scientific™ Diagraminspelare för frysar med ultralåg temperatur
Thermo Scientific™ Diagraminspelare för frysar med ultralåg temperatur
Produktkod. 11880573 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Forma 88400, TSU400
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco CxF-serien (förutom ULT350 och ULT390)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE Series (endast modeller med 600 lådor)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med 500 lådor)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 400-modeller)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 500-modeller)
TDE-serien Frys
TDEC06386 Frysbågar
TDEC25286, TDEC39686 frysbox
TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
TSU400, Revco™ UxF400
TSX Serie
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien
TSX Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serierna (400 boxar kapacitet eller större)
TSX400 ultralåga frysar
TSX500 ultralåga frysar
TSX600 ultralåga frysar
TSX700 ultralåga frysar
Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Typ:
Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad
Bläckdiagraminspelare, installerad i fält
Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad
Bläckfritt kartongpapper (50-pack)
Bläckkartpapper (50 pk.)
Chart Recorder
Chart Recorder pennor
Förpackningsstorlek:
Varje
Spänning:
230 V
37 product options available for selection
| Produktkod. | För användning med (utrustning) | Typ | Förpackningsstorlek | Spänning |
|---|---|---|---|---|
| 11880573 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Bläckkartpapper (50 pk.) | - | - |
| 10298002 | TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | - | - |
| 10715392 | TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad | Varje | - |
| 10606013 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Chart Recorder | Varje | - |
| 11983927 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad | Varje | - |
| 10553984 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Chart Recorder pennor | Varje | - |
| 11336351 | Revco CxF-serien (förutom ULT350 och ULT390) | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 11346351 | Revco CxF 390, 350 | Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad | Varje | - |
| 11356351 | Revco CxF 390, 350 | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 10601151 | Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF | Bläckfritt kartongpapper (50-pack) | Varje | - |
| 16318158 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Chart Recorder | - | 230 V |
| 16357468 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Chart Recorder | - | 230 V |
| 11366381 | TSX Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serierna (400 boxar kapacitet eller större) | Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad | Varje | - |
| 11336391 | TSU400, Revco™ UxF400 | Chart Recorder | Varje | - |
| 11346391 | Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 | Chart Recorder | Varje | - |
| 11356391 | HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 | Chart Recorder | Varje | - |
| 11993907 | Forma 88400, TSU400 | Chart Recorder | Varje | - |
| 15389615 | TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien | Chart Recorder | Varje | - |
| 15369615 | TSX Serie | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15788527 | TSX400 ultralåga frysar | Chart Recorder | Varje | - |
| 15708537 | TSX500 ultralåga frysar | Chart Recorder | Varje | - |
| 15728537 | TSX600 ultralåga frysar | Chart Recorder | Varje | - |
| 15738537 | TSX700 ultralåga frysar | Chart Recorder | Varje | - |
| 15758537 | TSX400 ultralåga frysar | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15778537 | TSX500 ultralåga frysar | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15798537 | TSX600 ultralåga frysar | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15708547 | TSX700 ultralåga frysar | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15778527 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 400-modeller) | Chart Recorder | Varje | - |
| 15798527 | Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med 500 lådor) | Chart Recorder | Varje | - |
| 15718537 | Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE Series (endast modeller med 600 lådor) | Chart Recorder | Varje | - |
| 15748537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 400-modeller) | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15768537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 500-modeller) | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15788537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600 | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 17888000 | TDEC25286, TDEC39686 frysbox | Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad | - | - |
| 17898000 | TDE-serien Frys | Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad | - | - |
| 17818020 | TDEC06386 Frysbågar | Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad | - | - |
| 17828020 | TDE-serien Frys | Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad | - | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11880573
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
17020
-
1472.45 SEK
1316.43 SEK / Paket med 50
Save 156.02 SEK
10% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Spela in sju dagars temperaturprestanda vid temperaturer till -150 grader° C använder Thermo Scientific™ Diagraminspelare för frysar med ultralåg temperatur. Inspelare använder 6 tum. (15 cm) kartpapper och finns som fabriks- eller fältinstallerade.
Funktioner
- Sju dagars brännare
- Fungerar till -150 °C
- Fält- eller fabriksinstallerad
Beställningsinformation:
- Fältinstallerade enheter måste installeras av en kvalificerad fackman
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bläckkartpapper (50 pk.) |
| Temperaturområde | -150 °C |
| För användning med (utrustning) | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien |
| Statisk hålltid | 7 dagar |
| Övervakningsalternativ | Inspelare |