Läs mer
- Home
- Products
- Kylförvaringsprodukter
- Tillbehör till kyl och frys
- Thermo Scientific™ Diagraminspelare för frysar med ultralåg temperatur
Thermo Scientific™ Diagraminspelare för frysar med ultralåg temperatur
Produktkod. 15708537 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Forma 88400, TSU400
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco CxF-serien (förutom ULT350 och ULT390)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med kapacitet för 600 boxar), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med kapacitet för 600 boxar), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 400 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 500 modeller), Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 500 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
TDE-serien Frys
TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
TSU400, Revco™ UxF400
TSX Serie
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien
TSX, RLE, 89000, HLE och TLE ULT-frysar, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX400 ultralåga frysar
TSX500 ultralåga frysar
TSX600 ultralåga frysar
TSX700 ultralåga frysar
Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Typ:
Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad
Bläckdiagraminspelare, installerad i fält
Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad
Bläckfritt kartongpapper (50-pack)
Chart Recorder
Chart Recorder pennor
Kartskrivarpapper
Förpackningsstorlek:
Varje
Spänning:
230 V
37 product options available for selection
| Produktkod. | För användning med (utrustning) | Typ | unitSize | Spänning |
|---|---|---|---|---|
| 15708537 | TSX500 ultralåga frysar | Chart Recorder | Varje | - |
| 11880573 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Kartskrivarpapper | - | - |
| 10298002 | TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | - | - |
| 10715392 | TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad | Varje | - |
| 10606013 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Chart Recorder | Varje | - |
| 11983927 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad | Varje | - |
| 10553984 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien | Chart Recorder pennor | Varje | - |
| 11336351 | Revco CxF-serien (förutom ULT350 och ULT390) | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 11346351 | Revco CxF 390, 350 | Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad | Varje | - |
| 11356351 | Revco CxF 390, 350 | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 10601151 | Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF | Bläckfritt kartongpapper (50-pack) | Varje | - |
| 16318158 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Chart Recorder | - | 230 V |
| 16357468 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Chart Recorder | - | 230 V |
| 11366381 | TSX, RLE, 89000, HLE och TLE ULT-frysar, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger) | Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad | Varje | - |
| 11336391 | TSU400, Revco™ UxF400 | Chart Recorder | Varje | - |
| 11346391 | Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 | Chart Recorder | Varje | - |
| 11356391 | HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 | Chart Recorder | Varje | - |
| 11993907 | Forma 88400, TSU400 | Chart Recorder | Varje | - |
| 15389615 | TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien | Chart Recorder | Varje | - |
| 15369615 | TSX Serie | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15788527 | TSX400 ultralåga frysar | Chart Recorder | Varje | - |
| 15728537 | TSX600 ultralåga frysar | Chart Recorder | Varje | - |
| 15738537 | TSX700 ultralåga frysar | Chart Recorder | Varje | - |
| 15758537 | TSX400 ultralåga frysar | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15778537 | TSX500 ultralåga frysar | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15798537 | TSX600 ultralåga frysar | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15708547 | TSX700 ultralåga frysar | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15778527 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 500 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Chart Recorder | Varje | - |
| 15798527 | Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med kapacitet för 600 boxar), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) | Chart Recorder | Varje | - |
| 15718537 | Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med kapacitet för 600 boxar), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) | Chart Recorder | Varje | - |
| 15748537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 500 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15768537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 400 modeller), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only) | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 15788537 | Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 500 modeller), Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600 | Bläckdiagraminspelare, installerad i fält | Varje | - |
| 17888000 | TDE-serien Frys | Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad | - | - |
| 17898000 | TDE-serien Frys | Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad | - | - |
| 17818020 | TDE-serien Frys | Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad | - | - |
| 17828020 | TDE-serien Frys | Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad | - | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15708537
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
FCR500TSXLE
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Spela in sju dagars temperaturprestanda vid temperaturer till -150 grader° C använder Thermo Scientific™ Diagraminspelare för frysar med ultralåg temperatur. Inspelare använder 6 tum. (15 cm) kartpapper och finns som fabriks- eller fältinstallerade.
Fältinstallerad bläckskrivare
Garanti
Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Chart Recorder |
| För användning med (utrustning) | TSX500 ultralåga frysar |
| Övervakningsalternativ | Inspelare |