Läs mer
Thermo Scientific™ Diagraminspelare för frysar med ultralåg temperatur
Produktkod. 17898000 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Forma 88400, TSU400
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco CxF-serien (förutom ULT350 och ULT390)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE Series (endast modeller med 600 lådor)
Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med 500 lådor)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 400-modeller)
Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 500-modeller)
TDE-serien Frys
TDEC06386 Frysbågar
TDEC25286, TDEC39686 frysbox
TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
TSU400, Revco™ UxF400
TSX Serie
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien
TSX Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serierna (400 boxar kapacitet eller större)
TSX400 ultralåga frysar
TSX500 ultralåga frysar
TSX600 ultralåga frysar
TSX700 ultralåga frysar
Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Typ:
Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad
Bläckdiagraminspelare, installerad i fält
Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad
Bläckfritt kartongpapper (50-pack)
Bläckkartpapper (50 pk.)
Chart Recorder
Chart Recorder pennor
Unit Size:
Varje
Spänning:
230 V
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. För användning med (utrustning) Typ Unit Size Spänning
17898000 TDE-serien Frys Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad - -
11880573 HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien Bläckkartpapper (50 pk.) - -
10298002 TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF Bläckdiagraminspelare, installerad i fält - -
10715392 TSE/TSD-serien, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad Varje -
10606013 HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien Chart Recorder Varje -
11983927 Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad Varje -
10553984 Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, TSE/TSD-serien Chart Recorder pennor Varje -
11336351 Revco CxF-serien (förutom ULT350 och ULT390) Bläckdiagraminspelare, installerad i fält Varje -
11346351 Revco CxF 390, 350 Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad Varje -
11356351 Revco CxF 390, 350 Bläckdiagraminspelare, installerad i fält Varje -
10601151 Thermo Scientific™ TSU Serie, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF Bläckfritt kartongpapper (50-pack) Varje -
16318158 Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 Chart Recorder - 230 V
16357468 Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 Chart Recorder - 230 V
11366381 TSX Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serierna (400 boxar kapacitet eller större) Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad Varje -
11336391 TSU400, Revco™ UxF400 Chart Recorder Varje -
11346391 Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 Chart Recorder Varje -
11356391 HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 Chart Recorder Varje -
11993907 Forma 88400, TSU400 Chart Recorder Varje -
15389615 TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien Chart Recorder Varje -
15369615 TSX Serie Bläckdiagraminspelare, installerad i fält Varje -
15788527 TSX400 ultralåga frysar Chart Recorder Varje -
15708537 TSX500 ultralåga frysar Chart Recorder Varje -
15728537 TSX600 ultralåga frysar Chart Recorder Varje -
15738537 TSX700 ultralåga frysar Chart Recorder Varje -
15758537 TSX400 ultralåga frysar Bläckdiagraminspelare, installerad i fält Varje -
15778537 TSX500 ultralåga frysar Bläckdiagraminspelare, installerad i fält Varje -
15798537 TSX600 ultralåga frysar Bläckdiagraminspelare, installerad i fält Varje -
15708547 TSX700 ultralåga frysar Bläckdiagraminspelare, installerad i fält Varje -
15778527 Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 400-modeller) Chart Recorder Varje -
15798527 Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med 500 lådor) Chart Recorder Varje -
15718537 Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE Series (endast modeller med 600 lådor) Chart Recorder Varje -
15748537 Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 400-modeller) Bläckdiagraminspelare, installerad i fält Varje -
15768537 Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HLE-serien (endast 500-modeller) Bläckdiagraminspelare, installerad i fält Varje -
15788537 Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600 Bläckdiagraminspelare, installerad i fält Varje -
17888000 TDEC25286, TDEC39686 frysbox Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad - -
17818020 TDEC06386 Frysbågar Bläckfri diagraminspelare, fabriksinstallerad - -
17828020 TDE-serien Frys Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17898000 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 332166G02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21200.26 SEK
    16663.07 SEK / Paket med 1
    Save 4537.19 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spela in sju dagars temperaturprestanda vid temperaturer till -150 grader° C.
Spela in sju dagars temperaturprestanda vid temperaturer till -150 grader° C använder Thermo Scientific™ Diagraminspelare för frysar med ultralåg temperatur. Inspelare använder 6 tum. (15 cm) kartpapper och finns som fabriks- eller fältinstallerade.
Funktioner
  • Sju dagars brännare
  • Fungerar till -150 °C
  • Fält- eller fabriksinstallerad
Beställningsinformation:
  • Fältinstallerade enheter måste installeras av en kvalificerad fackman
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Bläckdiagraminspelare, fabriksinstallerad
Temperaturområde -150 °C
För användning med (utrustning) TDE-serien Frys
Statisk hålltid 7 dagar
Övervakningsalternativ Inspelare
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.