missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chartreusin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chartreusin |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H32O14/c1-10-8-9-15-18-16(10)29(38)45-26-17-13(23(35)20(19(18)26)30(39)43-15)6-5-7-14(17)44-32-28(24(36)21(33)11(2)42-32)46-31-25(37)27(40-4)22(34)12(3)41-31/h5-9,11-12,21-22,24-25,27-28,31-37H,1-4H3/t11-,12-,21+,22+,24+,25-,27+,28-,31-,32+/m1/s1 |
| Formel vikt | 640.1792 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?