Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kulturrör med märkningsområde
Kapacitet (metrisk):
12 mL
Beskrivning
Rund botten; Klart glas
- Med märkningsfläck
- 15-415 slut
- Kepsar säljs separat
- Mått: 16 x 100 mm
- Kapacitet: 12,0 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Markeringsplats |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Skruvgänga kulturrör |