Läs mer
Abnova™ CHD4 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Produktkod. 16180894
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
16180894 100 μg
1 options
Produktkod. 16180894 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer L034T6.100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human overexpression lysate
Specifikationer
Celllinje HEK293
För användning med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Beskrivning CHD4 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
Genaccessionsnr. NM_001273 ;NM_001273
Lysisbuffert Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Molekylvikt (g/mol) Theoretical M.W. 220kDa
Plasmid pCMV-CHD4 full length ;pCMV-CHD4 full length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CHD4 antibody (Mfr. No. H00001108-M01) by Western Blot.
Kvantitet 100 μg
Förvaringsbuffert In modified RIPA Lysis Buffer. ;In modified RIPA Lysis Buffer.
Värd art Human
Koncentration 2 mg/mL, 2 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. ;Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100UG CHD4 HEK293 Cell Transient Overexpression Ly
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Mercaptoethanol