missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ CHDI 00390576

Beskrivning
CHDI 00390576 is a potent and selective class IIa histone deacetylase (HDAC) inhibitor (IC50 values are 31, 50, 54 and 60 nM for HDAC7, HDAC9, HDAC4 and HDAC5, respectively). Displays >100-fold selectivity for class IIa HDACs over other HDACs. Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Fluorophenyl)-N-hydroxy-2-(4-(5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)phenyl)acetamide |
| CAS | 1629729-98-1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C19H13F4N3O2 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?