missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ CHDI 113

Beskrivelse
CHDI 113 is a potent huntingtin (HTT) pre-mRNA splicing modulator (EC50 = 66 nM). It lowers HTT protein in both human Huntington's disease (HD) stem cells and in the brain of BACHD (bacterial artificial chromosome-mediated transgenic) mouse model. CHDI 113 is brain penetrant and orally bioavailable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 5-[(3R)-3-(Cyclopropylamino)-1-pyrrolidinyl]-N-(8-fluoro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-2-pyrazinecarboxamide |
| CAS | 2743336-70-9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Huntingtin |
| Molekylformel | C20H22FN7O |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?