Läs mer
Hanna Instruments™ Checkfridge™ Fjärrsensor termometer
Produktkod. 10026121
Change view
Temperaturområde (metriskt):
50 °C till 150 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
10026121 50 °C till 150 °C Varje
1 options
Produktkod. 10026121 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI14700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att övervaka temperaturer i kylar, frysar och andra apparater. Hanna Instruments™ Checkfridge™ Fjärrsensortermometer är en magnetisk digital termometer med kontinuerlig avläsning utrustad med en sond med spets i rostfritt stål på en 1 m kabel. Unik CAL Check™ funktionen ger intern kalibrering av enheten med en knapptryckning, vilket underlättar tiden för att förbereda ett isbad.
En magnetisk digital termometer med kontinuerlig avläsning utrustad med en sond med spets i rostfritt stål på en 1 m kabel. Unik CAL Check™ funktionen möjliggör en intern kalibrering av enheten med en knapptryckning, vilket underlättar tiden för att förbereda ett isbad.
  • Designad för att övervaka temperaturer i kylar, frysar och andra apparater.
  • Två starka magneter är inbyggda på baksidan av mätaren som gör att den kan fästas säkert på valfri stålyta.
  • Givaren kan användas för antingen luft- eller produkttemperaturövervakning.
  • En inbyggd enhet för kalibreringskontroll aktiveras med en knapptryckning för att säkerställa korrekta avläsningar hela tiden.
  • 1 x 1,5V AAA-batteri ingår.
Specifikationer
Kalibreringspunkter 2 poäng
Diameter (metrisk) sond 5 mm
Inkluderar AAA batteri
Längd (metrisk) kabel 1 m
Sondtyp Rostfritt stål för allmänt bruk
Upplösning 0,1° C
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) 50 °C
Temperaturområde (metriskt) 50 °C till 150 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,3 °C (− 20 till 90 °C)
± 0,5 °C (utanför)