Läs mer
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsatser: Klorfria/Totalt
Produktkod. 10094454
Change view
Räckvidd:
0 till 1 mg/L
0 till 3,5 mg/L
0 till 4 mg/L
0,02 till 0,3 mg/L
0,1 till 2 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd unitSize
10094454 0 till 3,5 mg/L Varje
11745458 0 till 4 mg/L Varje
10700255 0 till 4 mg/L Varje
11775458 0,1 till 2 mg/L Varje
10769674 0,1 till 2 mg/L Varje
11715458 0,02 till 0,3 mg/L Varje
10326622 0,02 till 0,3 mg/L Varje
11725458 0 till 1 mg/L -
10663713 0 till 1 mg/L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10094454 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 147052
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • Aqua Comparator-hus (D55 för L147000)
  • Aqua Comparator Disc
  • DPD nr 1 Rapid-tabletter
  • DPD nr 3 Rapid-tabletter
  • 2 x 13,5 mm provceller
  • Tablettkross
  • Instruktion
  • väska
Noggranna testsatser för rutinmässig vattenanalys
  • Lätt att använda: tillsätt reagens till provcellen, rotera skivan tills färgen matchar provet och läs av koncentrationsvärdet
Specifikationer
Noggrannhet ±5 %
För användning med (applikation) Rutinmässig vattenanalys
Inkluderar Aqua comparator™ bostäder, aqua comparator™ skiva, DPD-fritt reagens, 5mL prov, DPD totalreagens, 5mL prov, 2 x 13,5 mm provceller, tablettkross, instruktioner, bärväska
Antal tester 100
Räckvidd 0 till 3,5 mg/L
Typ Klorfritt och totalt testkit