Läs mer
Lovibond™ CHECKIT™ Komparatortestsatser: Klorfria/Totalt
Produktkod. 10326622
Räckvidd:
0 till 1 mg/L
0 till 3,5 mg/L
0 till 4 mg/L
0,02 till 0,3 mg/L
0,1 till 2 mg/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10326622
Brand: Lovibond™ 147000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • Aqua Comparator-hus (D55 för L147000)
  • Aqua Comparator Disc
  • DPD nr 1 Rapid-tabletter
  • DPD nr 3 Rapid-tabletter
  • 2 x 13,5 mm provceller
  • Tablettkross
  • Instruktion
  • väska
Noggranna testsatser för rutinmässig vattenanalys
  • Lätt att använda: tillsätt reagens till provcellen, rotera skivan tills färgen matchar provet och läs av koncentrationsvärdet
Specifikationer
Noggrannhet ±5 %
För användning med (applikation) Rutinmässig vattenanalys
Inkluderar Aqua comparator™ bostäder, aqua comparator™ skiva D55, DPD nr 1 tabletter, DPD nr 3 tabletter, 2 x 13,5 mm provceller, tablettkross, instruktioner, bärväska
Antal tester 100
Räckvidd 0,02 till 0,3 mg/L
Typ Klorfritt och totalt testkit