Läs mer
Lovibond™ Checkit™ Komparatorer 2-i-1 testkit
Produktkod. 10739104
Change view
Räckvidd:
6,5 till 8,4 pH, 0 till 1 mg/L Cl2
6,5 till 8,4 pH, 0 till 4 mg/L Cl2
6,5 till 8,4 pH, 0 till 5 mg/L Br
6,5 till 8,4 pH, 0,1 till 2 mg/L Cl2
pH 6,5 till 8,4, 0 till 1 mg/l Cu
Beskrivning:
pH-värde
Brom
pH-värde
klor
pH-värde
Klor
pH-värde
Koppar
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd Beskrivning unitSize
10739104 6,5 till 8,4 pH, 0 till 4 mg/L Cl2 pH-värde
Klor
Varje
10631613 6,5 till 8,4 pH, 0,1 till 2 mg/L Cl2 pH-värde
klor
Varje
10739355 pH 6,5 till 8,4, 0 till 1 mg/l Cu pH-värde
Koppar
Varje
11735458 6,5 till 8,4 pH, 0 till 1 mg/L Cl2 pH-värde
klor
Varje
10193202 6,5 till 8,4 pH, 0 till 1 mg/L Cl2 pH-värde
klor
Varje
10461045 6,5 till 8,4 pH, 0 till 5 mg/L Br pH-värde
Brom
Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10739104 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 147026
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför vattenanalys snabbt och enkelt. Lovibond Checkit™ Comparators 2-i-1 testkit är mycket exakta och innehåller en användarvänlig kolorimetrisk skala. Varje kit indikerar en kombination av pH och ett annat mått.
  • Enkel hantering och exakt reagensdosering
  • Tablettreagens med en garanterad hållbarhetstid på minst 5/10 år
  • Rotera färghjulet med kontinuerlig gradient för att få en färgmatchning med det reagerade provet
  • Tryckta färgskivor med kontinuerlig gradient ger exakta mätningar utan exrapolerar mellan diskreta färgblock
Specifikationer
Beskrivning pH-värde
Klor
Räckvidd 6,5 till 8,4 pH, 0 till 4 mg/L Cl2
Testmetod Kolorimetrisk
Typ 2 i 1 testkit