Läs mer
Lovibond™ Checkit™ Jämförelsetestsatser
Produktkod. 10285022
Change view
Räckvidd:
0 till 0,5 mg/L
0 till 2,5 mg/L
0,01 till 0,2 mg/L
Beskrivning:
DEHA
Fosfat, pulverförpackning
Klordioxid
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd Beskrivning unitSize
10285022 0 till 0,5 mg/L DEHA Varje
10376712 0,01 till 0,2 mg/L Klordioxid Varje
10708985 0 till 2,5 mg/L Fosfat, pulverförpackning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10285022 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 147370
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Utför vattenanalys snabbt och enkelt. Lovibond Checkit™ Comparitor Test Kits är mycket exakta och innehåller en användarvänlig kolorimetrisk skala. Varje kit indikerar en kombination av pH och ett annat mått.
  • Enkel hantering och exakt reagensdosering
  • Tablettreagens med en garanterad hållbarhetstid på minst 5/10 år
  • Rotera färghjulet med kontinuerlig gradient för att få en färgmatchning med det reagerade provet
  • Tryckta färgskivor med kontinuerlig gradient ger exakta mätningar utan exrapolerar mellan diskreta färgblock
Specifikationer
Beskrivning DEHA
Räckvidd 0 till 0,5 mg/L
Testmetod Kolorimetrisk
Typ Vattentestsats