Läs mer
Hanna Instruments™ Checktemp Digitala termometrar
Produktkod. 12389359
Längd (metrisk) sond:
105 mm
110 mm
Diameter (metrisk) sond:
3 mm
3.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12389359
Brand: Hanna Instruments™ CHECKTEMP1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Digital termometer med genomträngningssond i rostfritt stål som ger hög noggrannhet temperaturmätningar över ett brett temperaturområde utan att oroa dig för brott eller kondens.
  • Unik funktion för kalibreringskontroll
  • Unik hög noggrannhet av± °0,3 C mellan det kritiska området -20 C °till 90 °C
  • Val av modeller med fast prob eller prob på 1m kabel
    • En termometer med hög noggrannhet med en 1 m (3.3’ ) flexibel silikonkabel som ansluter mätaren och sonden i rostfritt stål.
    • CAL Check™ - Verifierar automatiskt kalibreringen vid start
    • Silikonsondkabel - 3.3’ silikonkabel bibehåller flexibilitet och prestanda
    • °C/° F Status– Valbar av användaren
    • Stor display med brett omgivningstemperaturområde och betraktningsvinkel.
    • IP 65 vattentåligt skydd
    • HACCP-kompatibel - Används som ett verktyg för kontroll i HACCP-analys
    • AISI 316 genomträngningssond i rostfritt stål
    • Auto-Off (välj från 8 min., 60 min. eller stäng av funktionen)
    • Rekommenderad användning inom utbildning, mat (förvaring, transport, tillverkning, matlagning), laboratorier
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AISI 316, HACCP-kompatibel
Diameter (metrisk) sond 3 mm
För användning med (applikation) Utbildning, mat (lagring, transport, tillverkning, matlagning), laboratorium
Höjd (metrisk) 106 mm
Inkluderar Sond
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) sond 110 mm
Upplösning 0,1 °C
Vikt (metrisk) 80 g
Produkttyp Digital termometer
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +150 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,3 °C
Visa Digital