Läs mer
Hanna Instruments™ Checktemp Digitala termometrar
Beskrivning
- Unik funktion för kalibreringskontroll
- Unik hög noggrannhet av± °0,3 C mellan det kritiska området -20 C °till 90 °C
- Val av modeller med fast prob eller prob på 1m kabel
- ACCP-kompatibel - Används som ett verktyg för kontroll i HACCP-analys
- CAL Check™ - Verifierar automatiskt kalibreringen vid start
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AISI 316, HACCP-kompatibel |
| Diameter (metrisk) sond | 3 mm |
| För användning med (applikation) | Utbildning, mat (lagring, transport, tillverkning, matlagning), laboratorium |
| Höjd (metrisk) | 66 mm |
| Inkluderar | Sond |
| Längd (metrisk) sond | 105 mm |
| Sondtyp | Fast |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Vikt (metrisk) | 51.3 g |
| Produkttyp | Digital termometer |
| Visa mer |