Läs mer
Hanna Instruments™ Checktemp Digitala termometrar
Produktkod. p-8000241
Diameter (metrisk) sond:
3 mm
3.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Längd (metrisk) sond:
105 mm
110 mm
Produktkod. 15350684
Brand: Hanna Instruments™ HI98501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digital termometer med genomträngningssond i rostfritt stål som ger hög noggrannhet temperaturmätningar över ett brett temperaturområde utan att oroa dig för brott eller kondens.
  • En digital termometer med genomträngningssond i rostfritt stål. Den levererar temperaturmätningar med hög noggrannhet över ett brett temperaturområde utan att oroa dig för brott eller kondens
  • Checktemp™ är det idealiska instrumentet för att mäta temperatur enligt HACCP-krav
  • ±0,2 °C (± 0,5 °F) - Noggrannhet
  • Den mest exakta temperaturtestaren i världen
  • CAL Check™ - Verifierar automatiskt kalibreringen vid start
  • °C/° F Status– Valbar av användaren
  • Stor display med brett omgivningstemperaturområde och betraktningsvinkel.
  • IP 65 vattentåligt skydd
  • HACCP-kompatibel - Används som ett verktyg för kontroll i HACCP-analys
  • AISI 316 genomträngningssond i rostfritt stål
  • 3000 timmars batteritid (kontinuerlig användning)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AISI 316, HACCP-kompatibel
Diameter (metrisk) sond 3.6 mm
För användning med (applikation) Utbildning, mat (lagring, transport, tillverkning, matlagning), laboratorium
Inkluderar Sond
Sondtyp Fast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (metrisk) 51.3 g
Produkttyp Digital termometer
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +150 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,3 °C
Visa Digital