Läs mer
Biodesign™ BioPrepNylon™ Matrisfilter
Produktkod. 12967487
Change view
Porstorlek:
50μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Porstorlek unitSize
12967487 50μ m Paket med 3
1 options
Produktkod. 12967487 Leverantör Biodesign™ Leverantörsnummer N301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Många biologiska preparat börjar med extraktioner som kräver grov filtrering för att avlägsna cellulärt skräp. Bulkfiltrering med ostduk absorberar mycket av extraktionsvätskan, medan membran täpps till snabbt. BioPrepNylon™ producerar snabb bulkfiltrering vid extraordinära flödeshastigheter.
BioPrepNylon producerar snabb bulkfiltrering vid extraordinära flödeshastigheter. BioPrepNylon placeras löst i en silhållare för att bilda en tratt. Provet placeras i tratten, får rinna av, och skikten av BioPrepNylon pressas försiktigt ihop för att samla upp all extraktionsvätska.
  • Består av mycket fina nylonfilament invävda i en matris med 50 mikron porer.
  • En ren nylonprodukt utan rengöringsmedel, färgämnen eller salter. Kan användas direkt med biologiska ämnen.
  • Som BioPrepNylon inte väter, återvinns betydligt större mängder av extraktionsvätskan jämfört med någon annan metod.
  • BioPrepNylon binder inte proteiner, så ingen förlust av ditt värdefulla prov kommer att inträffa.
  • Kompatibel med de salter, buffertar och lösningsmedel som används i biologisk forskning. Autoklaverbar.
  • Extra kostnadseffektivt jämfört med andra bulkfiltreringsmetoder. Hög draghållfasthet. Kan tvättas upprepade gånger och återanvändas.
Specifikationer
Kvantitet 3 Pk.
Porstorlek 50μ m
Typ Matrisfilter
Material Nylon
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Storlek (metrisk) 30 x 30 mm
Formatera Fyrkantigt ark