Läs mer
Chelerytrinklorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475199
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475199 5 mg 5mg
15485199 10 mg 10mg
15495199 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15475199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62906.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3895-92-9 | C21H18ClNO4 | 383.83 g/mol
En naturlig bensofenantridinalkaloid. Hämmar proteinkinas C. Inducerar apoptos i leukemiceller
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • En naturlig bensofenantridinalkaloid
  • Hämmar proteinkinas C
  • Inducerar apoptos i leukemiceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3895-92-9
Molekylformel C21H18ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 383.83
MDL-nummer MFCD00060717
InChI-nyckel WEEFNMFMNMASJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym chelerythrine chloride, chelerythrine hydrochloride, chelerythrinechloride, unii-7ic98tz0pz, 1,2-dimethoxy-12-methyl-1,3 dioxolo 4',5':4,5 benzo 1,2-c phenanthridin-12-ium chloride, chelerythrine, chloride, 7ic98tz0pz, 1,2-dimethoxy-n-methyl-1,3-benzodioxolo 5,6c phenanthridinium, 1,2-dimethoxy-12-methyl 1,3 benzodioxolo 5,6-c phenanthridinium chloride
PubChem CID 72311
LEDER [Cl-].COC1=CC=C2C(C=[N+](C)C3=C2C=CC2=CC4=C(OCO4)C=C32)=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chelerythrine chloride
Färg Gul till orange
Kvantitet 5 mg
Merck Index 14,2051
Löslighetsinformation Soluble in DMSO at 2mg/ml
IUPAC-namn 1,2-dimetoxi-12-metyl-[1,3]bensodioxolo[5,6-c]fenantridin-12-ium;klorid
Formel vikt 383.82
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chelerythrine chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dimethoxy-12-methyl[1,3]benzodioxolo[5,6-c]phenanthridinium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.