missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kelidaminsyrahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15522353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15522353

Brand: Thermo Scientific Acros 458870050

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 138-60-3 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 138-60-3
Molekylformel C7H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 183.12
MDL-nummer MFCD00150943
InChI-nyckel XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chelidamic acid, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylic acid, chelidamic acid hydrate, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo, 2,6-dicarboxy-4-hydroxypyridine, 1,4-dihydro-4-oxopyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-oxo-1,4-dihydro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
PubChem CID 8743
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O

Specifications

Kemiskt namn eller material Chelidamic acid hydrate
Smältpunkt 265.0°C to 270.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 4-oxo-lH-pyridin-2,6-dikarboxylsyra
Formel vikt 183.12
Procent renhet 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Chelidamic acid hydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.