Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kelidaminsyra monohydrat, 98%
Produktkod. 10471972 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10471972 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10471972 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 108470050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 199926-39-1 | C7H5NO5·H2O | 201.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chelidamic acid monohydrate
CAS 199926-39-1
Smältpunkt 263°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H5NO5·H2O
MDL-nummer MFCD03818117
Kvantitet 5 g
Beilstein 22, 268
Synonym 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate, chelidamic acid monohydrate, 4-oxo-1h-pyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate, 1,4-dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate, chelidamic acid hydrate, powder, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid monohydrate, chelidamic acid hydrate dried material, t , ∼1 mol/mol water
InChI-nyckel SNGPHFVJWBKEDG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(NC(=CC1=O)C(=O)O)C(=O)O.O
IUPAC-namn 4-oxo-lH-pyridin-2,6-dikarboxylsyra;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 201.14
PubChem CID 12302905
Formel vikt 201.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chelidamic acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.