Läs mer
CHEMetrics CHEMets löst syre, visuellt vattentestkit
Descripción
Includes
REMOVE
Leverera resultat inom två minuter eller mindre
- Designed for maximum simplicity and accuracy, Chemets 7 mm diameter ampules feature tapered, prescored tips with reagent vacuum-sealed inside
- To perform a test, simply immerse Chemets ampule in the sample, snap off tip and the correct sample volume is quickly drawn inside the ampule
- In two minutes or less, the reaction between the sample and reagent yields a color—which can then be compared to appropriate color standard for quantification of results
- Comparators have two-year shelf life.
Especificaciones
Especificaciones
| Analyter | Dissolved Oxygen (DO) |
| Inkluderar | Plastic case, Refill, Comparator, adhesive mounting clamp, permanent mounting clamp, sampling tube and instructions |
| Antal tester | 30 |
| Räckvidd | 0 till 40 ppb |
| Testtid | 2 min. |
| Typ | CHEMets Visual Water Testing Kit |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dissolved Oxygen Test Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Título del producto