Läs mer
CHEMetrics Kvicksilverfria COD-flaskorsatser
Produktkod. p-4411736
Räckvidd:
0 till 15 000 ppm
0 till 15 000 ppm (HR+ )
0 till 150 ppm
0 till 150 ppm (LR)
0 till 1500 ppm
0 till 1500 ppm (HR)
Inkluderar:
150 flaskor och instruktionsbok
25 flaskor och instruktionsbok
98 flaskor och instruktionsbok
Antal tester:
149 (förutom destillerat vatten)
24
97 (förutom destillerat vatten)
Förpackningsstorlek:
0.01 L
0.08 L
495ml
7.13 L
Paket med 25
Paket med 98
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11893510
Brand: CHEMetrics K7351S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller uppmätta reagenser för noggrann, ekonomisk bestämning av COD
  • Inget behov av att modifiera eller omkalibrera befintlig utrustning eller procedurer
  • Glas av optisk kvalitet för noggrannhet
  • Finns i kvicksilver och kvicksilverfria versioner
  • Standard 5/8 tum. (16 mm) diameter för kompatibilitet med standard COD-reaktorer och spektrofotometrar; kan även användas i mikro-COD-reaktorer
  • Följ den EPA-godkända metoden för efterlevnadsrapportering och använd kaliumdikromat som oxidationsmedel, silversulfat som katalysator och kvicksilverklorid för att avlägsna kloridinterferens
  • Kvicksilverfri version använder samma oxidationsmedel och katalysator utan kloridkompensatorn
Specifikationer
Analyter Kemiskt syrebehov (COD)
Beskrivning En ny reagensampull måste förberedas för varje serie av tester; därför kommer antalet prover som kan testas med varje kit att variera.
För användning med (applikation) Föruppmätta reagenser för noggrann, ekonomisk bestämning av COD, bestämning av innehållet av oxiderbart organiskt material i avloppsvatten
För användning med (utrustning) Digestor block samt en fotometer eller spektrofotometer
Inkluderar 25 flaskor och instruktionsbok
Antal tester 24
Räckvidd 0 till 150 ppm (LR)
Testmetod Dikromatreaktoruppslutning
Testtid 2 timmar. matsmältning
Typ COD-flaskorsats
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COD Vials Kit 0-150 ppm (LR) Mercury-free
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).