Läs mer
Kemiskt bindemedelsspillbehandling, ren, Fisher Chemical™
Produktkod. 10050390 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
10050390 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10050390 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/7435/53
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Universellt tillämpbart kemiskt bindemedel lämpligt för användning med alla kemikaliespill.
  • Binder med vätskor med en volym upp till 75 gånger sin egen vikt
  • Eliminerar inte de risker som är förknippade med ett spill och återstoden måste hanteras och kasseras i enlighet med det bundna ämnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Förpackningsmängd 500 g