Läs mer
Unity Lab Services™ Kemisk filtreringshuv IQOQ Service
Beskrivning
- IQ: Verifierar att utrustningen, manualerna, tillbehören och alla andra tillbehör anlände oskadade enligt beskrivningen i försäljningsordern.
- Verifierar att utrustning och andra tillbehör är monterade och installerade. Alla onormala händelser som observerats under IQ dokumenteras i IQ-protokollet.
- Verifierar att installationsplatsen och utrustningsmiljön uppfyller tillverkarens specificerade miljökrav.
- Konfigurationsinformation för varje systemkomponent registreras.
- Installation av utrustning ingår INTE.
- OQ: Systemkomponentinformation detaljerad konfigurationsinformation för varje systemkomponent har registrerats (i tillämpliga fall).
- Verifierar viktiga utrustningsfunktioner och säkerställer att utrustningen fungerar som förväntat av tillverkaren och i enlighet med standarder och krav.
- Nyckeltestet varierar baserat på relevant certifieringsstandard (NSF49/EN12469/DIN12480). Exempel: filterläckage, DEHS, lufthastighet, elsäkerhet, luftflödesrökmönster, KI-DISCUS™ .
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Kemisk filtreringshuv |
| Produkttyp | IQ/OQ-tjänst |