Läs mer
Thermo Scientific™ Kemikaliesats för TruScan G3/RM/GP
Produktkod. 18021081 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Certifieringssats
Produktkod. Typ
18021081 Certifieringssats
1 options
Produktkod. 18021081 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5800150101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Raman Spectrometer Certification Kit för analysinstrumentets kvalificering av TruScan , TruScan RM eller TruScan GP . Kit som ska användas tillsammans med IQ/OQ/PQ-dokument.
  • Certifieringssatsen är giltig i ett år från tillverkningsdatum
  • Satsen består av kvalificerade provpartier av polystyren, cyklohexan och paracetamol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ramina Processanalysator
Typ Certifieringssats