Läs mer
Kemiskt syrebehov (COD) @ 1000 mg/L , H2O 0,5 % H2SO4
Produktkod. 30314796
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
30314796 100 ml
1 options
Produktkod. 30314796 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGCOD1K100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chemical Oxygen Demand (COD)
Analyt- eller komponentnamn Chemical Oxygen Demand (COD)
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Enda lösning
Lösningsmedel eller matris Späd ut H2SO4
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 100 ml