Läs mer
WTW™ Testsatser för kemiskt syrebehov (COD).
Produktkod. 11701083
Räckvidd:
13 vid 20 °C
20 till 1500 mg/L
200 till 15 000 mg/L
25 till 1500 mg/L
300 till 3500 mg/L
4 till 40 mg/l
4 till 5 vid 25 °C
6 vid 20 °C
9 vid 20 °C
Förpackningsstorlek:
0.75kg
136g
400ml
Paket med 25
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11701083
Brand: WTW™ 250303
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Få korrekta testresultat för kemisk syrebehov (COD) med klordioxidreagenstestsatsen.
  • Variety of instrumentation for measuring Chemical Oxygen Demand (COD)
  • Safe determinations of COD in water
  • Chlorine dioxide (ClO<sub>2</sub>) reagent test kit
  • For waste water, production control, ground water, surface water
  • For PhotoLab&reg; S6, PhotoLab&reg; S12, PhotoLab&reg; Spectral, spectroFlex photometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) For waste water, production control, ground water, surface water
För användning med (utrustning) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex photometers
Inkluderar Certificates
Antal tester 250
Räckvidd 4 till 40 mg/l
Typ CombiCheck Nickel (Ni) reagent test kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COD Cell Test Method: photometric 4.0 - 40.0 mg/l Spectroquant
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid, mercury(II) sulphate