Läs mer
WTW™ Testsatser för kemiskt syrebehov (COD).
Produktkod. 11727315
Räckvidd:
13 vid 20 °C
20 till 1500 mg/L
200 till 15 000 mg/L
25 till 1500 mg/L
300 till 3500 mg/L
4 till 40 mg/l
4 till 5 vid 25 °C
6 vid 20 °C
9 vid 20 °C
Förpackningsstorlek:
0.75kg
136g
400ml
Paket med 25
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11727315
Brand: WTW™ 252071
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Få korrekta testresultat för kemisk syrebehov (COD) med klordioxidreagenstestsatsen.
  • Olika instrument för att mäta kemiskt syrebehov (COD)
  • Säkra bestämningar av COD i vatten
  • Klordioxid (ClO <>sub<2/sub> ) reagenstestsats
  • För avloppsvatten, produktionskontroll, grundvatten, ytvatten
  • För PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektrala, spectroFlex fotometrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 15705
Volym (metrisk) 10 mL
För användning med (applikation) Avloppsvatten, produktionskontroll, grundvatten, ytvatten
För användning med (utrustning) PhotoLab ™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral fotometer, Ph
Antal tester 200
Kvantitet 1 förpackning
Räckvidd 25 till 1500 mg/L
Typ Klortestsats
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COD Cell Test C4/25 Method: photometric 25 - 1500 mg/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid, mercury(II) sulphate, potassium dichromate