Läs mer
WTW™ Testsatser för kemiskt syrebehov (COD).
Räckvidd:
13 vid 20 °C
20 till 1500 mg/L
200 till 15 000 mg/L
25 till 1500 mg/L
300 till 3500 mg/L
4 till 40 mg/l
4 till 5 vid 25 °C
6 vid 20 °C
9 vid 20 °C
Förpackningsstorlek:
0.75kg
136g
400ml
Paket med 25
Beskrivning
- Olika instrument för att mäta kemiskt syrebehov (COD)
- Säkra bestämningar av COD i vatten
- Klordioxid (ClO <>sub<2/sub> ) reagenstestkit
- För avloppsvatten, produktionskontroll, grundvatten, ytvatten
- För PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektrala, spectroFlex fotometrar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 15705 |
| För användning med (applikation) | Avloppsvatten, produktionskontroll, grundvatten, ytvatten |
| För användning med (utrustning) | PhotoLab ™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral fotometer, Ph |
| Antal tester | 50 |
| Räckvidd | 13 vid 20 °C |
| Typ | CombiCheck Reagenstestsats för bly (Pb). |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- COD Cell Test Method: photometric Spectroquant
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid, mercury(II) sulphate