Läs mer
WTW™ Testsatser för kemiskt syrebehov (COD).
Produktkod. 11717315
Change view
Antal tester:
25
Förpackningsstorlek:
0.1kg
Produktkod. Antal tester Förpackningsstorlek
11717315 25 0.1kg
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11717315 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 252070
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Få precisionsmätningar för avloppsvatten, produktionskontroll, grundvatten, ytvatten med testsatserna för kemisk syreförbrukning (COD).
  • För avloppsvatten, produktionskontroll, grundvatten, ytvatten
  • För användning med PhotoLab ™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral fotometer, Photoflex™ meter
  • Testsatser för kemiskt syrebehov (COD).
  • Detta test är mycket exakt och lätt att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 15705
Volym (metrisk) 3 mL
För användning med (applikation) Avloppsvatten, produktionskontroll, grundvatten, ytvatten
För användning med (utrustning) PhotoLab ™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral fotometer, Ph
Antal tester 25
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COD Cell Test C3/25 Method: photometric 10 - 150 mg/l
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury(II) sulphate