Läs mer
3M™ Kemisk skyddsoverall 4570
Produktkod. p-200137731 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31297040 Liten
31297036 Intermediär
31297037 Betydande
31297038 X-large
31297039 2X-large
31297034 3X-large
31297035 4X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31297040 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100256137
Kemisk skyddsdräkt, certifierad till typ 3/4/5/6 för att skydda mot en rad kemiska strålar och sprayer.
  • Tillverkad av starkt 92 GSM icke-mikroporöst PE-laminat för hållbarhet och skydd.
  • Dubbel frontstängning och stor dragkedja säkerställer enkel användning och säker passform.
  • Ger utmärkt barriärskydd mot vätskestänk, jetstänk (Typ 3) och farliga partiklar (TIL Klass 2, EN 1073-2).
  • Uppfyller flera standarder: EN 14126, EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 (EN 13034), Typ 5 (EN ISO 13982-1), Typ 4 och Typ 3 (EN 14605).
  • Grå design för låg synlighet och diskreta tillämpningar som första insatser.
  • Kemiskt resistenta tejpade skarvar ger förbättrat skydd och styrka.
  • Hög kemisk permeationsresistens testades mot flera kemikalier.
  • Klarar alla EN 14126-tester och uppnår högsta skyddsklass.
  • Erbjuder hög partikelhållning (TIL Klass 2, EN 1073-2).
  • Pålitlig säkerhet och skydd för arbetskraften.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Polyeten, polypropen
Färg Grå
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Standard
Ankel stil Öppna
Manschettstil Öppna
Hals stil Med huva
Huva typ Open Face
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Giftfria partiklar