Läs mer
Brady™ Kemikaliebeständiga laboratorieetiketter av kryogen polypropen för M6/M7-skrivare
Beskrivning
- Matt vit polypropen med akryllim är termisk överföringsskrivbar
- Idealisk för laboratorieidentifikation såsom flaskor, centrifugrör och provrör
- Drifttemperatur på -80 °C till 70 °C (-112 F °till 158 °F)
- Tillverkad av B-7425 polypropenmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polypropen |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |