Läs mer
Brady™ Kemikaliebeständiga laboratorieetiketter av kryogen polypropen med topp för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17818374
Mått (LxB):
0,375 x 1 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 17818374
Brand: Brady™ 174115
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenmaterial är idealiskt för streckkodstillämpningar för allmänna ändamål och tål flytande kväve, autoklav och andra tuffa miljöer.
  • Matt vit polypropen med akryllim är termisk överföringsskrivbar
  • Idealisk för laboratorieidentifikation såsom flaskor, centrifugrör och provrör
  • Drifttemperatur på -80 °C till 70 °C (-112 F °till 158 °F)
  • Tillverkad av B-7425 polypropenmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratory Labeling, Temperature Indicating Labeling
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Rektangel med cirkel
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 0,375 x 1 tum.
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelska) 0,375 tum
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M6-98-7425