Läs mer
Welch™ Kemikaliebeständig diafragmapump
Produktkod. 10310031 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Modell:
MPC 201 T
MPC 601 T - EF
Mått (L x B x H):
200 x 260 x 150 mm
260 x 390 x 170 mm
Flödeshastighet:
2,2 m3 /h.
4,9 m3/timme
Antal pumphuvuden:
4
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Mått (L x B x H) Flödeshastighet Antal pumphuvuden unitSize
10310031 MPC 201 T 200 x 260 x 150 mm 2,2 m3 /h. 4 Varje
11852263 MPC 601 T - EF 260 x 390 x 170 mm 4,9 m3/timme 4 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10310031 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 412543
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De MPC kemiska membranpumpar tillåter aggressiva lösningsmedels- och syraångor att pumpas.
  • De MPC kemiska membranpumpar använder PTFE och andra fluorerade plaster för de våta delarna för att tillåta aggressiva lösningsmedels- och syraångor att pumpas. Om pumpen skulle hantera hårda kemiska ångor, är den överlägsna kemikalieresistenta X2-versionen med tätningar av högre kvalitet och tjockare beläggning det bästa valet. Diafragmaserien från Welch är välkänd för sin tysta drift och enastående smidighet. Detta är ett resultat av ständiga produktförbättringar och nära relationer med våra kunder. Med sin låga vikt och kompakta design kan användare enkelt flytta pumpar till olika platser för användning i olika applikationer.
  • Beroende på de specifika kraven, Welch tillhandahåller 1, 2, 4 och 8-huvudena membranpumpar. De finns i en- eller flerstegskonfiguration med kontrollerad (ecoflex) eller okontrollerad pumphastighet. Ecoflex membranpumpar är utrustade med en toppmodern vakuumkontroll som gör att pumphastigheten kan varieras. Vakuumet kan justeras exakt efter individuella behov med resultatet att processen löper mer effektivt och är reproducerbar. Den ytterligare tryckreduktionen möjliggör destillation av blandningar nästan automatiskt och utan fraktionerad drift. Ecoflex membranpumpar garanterar en positiv ekonomisk och ekologisk balans med resultatet att driftkostnaderna kan reduceras med upp till 80 %.
  • Användningsområden: Rotationsindunstning, vakuumugn, industriella tillämpningar, uttorkning, destillation, filtrering, geltorkning, koncentrator, gasprovtagning, torkning, avgasning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 200 x 260 x 150 mm
Material PTFE
Modell MPC 201 T
Bullernivå < 45 dB
Vikt (engelska) 22.7 lb.
Vikt (metrisk) 10.3 kg
Flödeshastighet 2,2 m3 /h.
För användning med Roterande indunstning, vakuumugn, industriella tillämpningar, torkning, destillation, filtrering, geltorkning, koncentrator, gasprovtagning, torkning, avgasning
Frekvens 50/60 Hz
Pumptyp Kemikaliebeständig diafragmapump
Antal pumphuvuden 4
Antal etapper 3
Maximalt tryck <2 torr
Spänning 230 V