Läs mer
Bochem™ Kemisk skopa
Kapacitet (metrisk):
120 mL
1500 mL
Längd (metrisk):
190 mm
350 mm
Storlek:
90 mm
120 mm
Beskrivning
- Rund tunna
- Höga sidor
- 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Produkttyp | Kemisk skopa |
| Storlek | 90 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 190 mm |