Läs mer
Bochem™ Kemisk skopa
Produktkod. 10653161
Kapacitet (metrisk):
120 mL
1500 mL
Längd (metrisk):
190 mm
350 mm
Storlek:
90 mm
120 mm
Produktkod. 10653161
Brand: Bochem™ 8803
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. Bochem™ Chemical Scoop har ett runt fat.
  • Rund tunna
  • Höga sidor
  • 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Produkttyp Kemisk skopa
Storlek 120 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 350 mm