Läs mer
Fisherbrand™ Kemiska sorbentkuddar, hög synlighet
Produktkod. 15893720 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,14 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15893720 1,14 l Paket med 100
1 options
Produktkod. 15893720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.80 SEK
    1654.88 SEK / Paket med 100
    Save 430.92 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gula färgkodade sorbentkuddar är mycket synliga för säkerhet och enkel sortering av farligt avfall.
  • Gul färg för hög synlighet
  • 3-lagers kuddar
  • Perforerad på mittlinjen för att dela på mitten - minskar spill
  • Reagerar inte med aggressiva vätskor
Spill, absorberande, spill, sorbent
Specifikationer
Absorptionsförmåga Hydrofil, Oleofil
Färg Gult
Kapacitet (metrisk) 1,14 l
Material Polypropen
Typ Kemiskt sorbent
För användning med (applikation) Nötningsbeständig, luddbeständig och kemikaliebeständig sorbent för olje- eller lösningsmedelsbaserade vätskor
Bärande kapacitet (metrisk) 5.3 kg
Förpackningsmängd 100 Pads/Pk.
Tjocklek 3-ply
Mått (L x B) 500 x 400 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Bredd (metrisk) 400 mm