Läs mer
Fisherbrand™ Kemiska sorbentpartiklar
Produktkod. 15873720 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15873720 100 l Varje
1 options
Produktkod. 15873720
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Absorberas snabbt tack vare dess snabba fukttransport. Kapslar in spill vid kontakt.
  • Idealisk för oljesanering på öppet vatten och markapplikationer
  • Fibrös sorbent för icke-aggressiva spill av oljebaserade eller lösningsmedelsbaserade vätskor
  • Komprimerad balpack
  • Lös fibrös torvmossastruktur
Spill, absorberande, spill, sorbent
Specifikationer
Färg Brun
Kapacitet (metrisk) 100 l
Material Stor Fiber Sphagnum Torvmossa
Typ Kemiskt sorbent
Formatera Bal
För användning med (applikation) Fibrös sorbent för icke-aggressiva spill av oljebaserade eller lösningsmedelsbaserade vätskor.
Vikt (metrisk) 12.3 kg