Läs mer
Fisherbrand™ Kemisk sorberande kudde
Produktkod. 15813730 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
42 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 32
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15813730 42 l Paket med 32
1 options
Produktkod. 15813730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00 SEK
    2105.10 SEK / Paket med 32
    Save 444.90 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En kemikalieabsorberande kudde fylld med grön polypropen som absorberar kemikalier och farliga vätskor. Idealisk för att absorbera spill och läckande vätskor i trånga utrymmen eller under ihållande droppkällor.
  • Grön polypropenfyllning
  • Idealisk för spill och läckande vätskor, eller under ihållande droppkällor
  • Perfekt för användning i små eller svåråtkomliga områden
Spill, absorberande, spill, sorbent
Specifikationer
Absorptionsförmåga Hydrofil, Oleofil
Färg Klart
Beskrivning Kemisk absorberande kudde
Kapacitet (metrisk) 42 l
Material Smältblåst, Spunbond
Typ Kemiskt absorberande
För användning med (applikation) Under ihållande droppkällor, i trånga utrymmen, för stora spill när de väl har tagits in. Vattenbaserade, oljebaserade eller lösningsmedelsbaserade vätskor
Förpackningsmängd 32/Pk.
Mått (L x B) 230 x 230 mm
Längd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 230 mm
Höjd (metrisk) 230 mm
Vikt (metrisk) 4.5 kg