Läs mer
3M™ Kemikaliespillsats
Produktkod. 17139350
Change view
Inkluderar:
P110 lakan (100), P300 kuddar (12), P200 mini-bommar (8), avfallspåsar med slipsar (5)
P110-lakan (10), P300-kudde, avfallspåse med slipsar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
17139350 P110-lakan (10), P300-kudde, avfallspåse med slipsar -
17129350 P110 lakan (100), P300 kuddar (12), P200 mini-bommar (8), avfallspåsar med slipsar (5) 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17139350 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100090374
Beräknad leverans: 11-12-2026
Säkerställer att allt är tillgängligt och klart om ett spill skulle inträffa. Att snabbt städa upp farliga kemikaliespill i en nödsituation främjar säkerheten på plats.
  • Idealisk för snabb reaktion på kemikaliespill: snabb och effektiv inneslutning och sanering
  • Rengöring av farliga kemikaliespill, droppar och läckor
  • Lämplig för användning med de flesta kemikalier
  • Främjar säkerheten på plats
  • Lätt att kassera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Chemical Spill Response Kit
Formatera Kit
För användning med (applikation) Rapid Response till kemikaliespill
Inkluderar P110-lakan (10), P300-kudde, avfallspåse med slipsar
Modell SK 5
Förpackningsmängd 5 Pk.
Mått (L x B) 400 x 70 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 70 mm