Läs mer
Brady™ Kemiska och temperaturbeständiga polypropenetiketter
Produktkod. 17960750 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17960750 38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
17950770 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17960750 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170846
I lager
Märk torra, rumstempererade provbehållare med detta ekonomiska, mattvita polypropenetikettmaterial (B-7425). Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettmaskin.
  • Fördimensionerad för användning på torra, rumstempererade provbehållare eller flaskor
  • Motståndskraftig mot extrema temperaturer, måttlig kemikaliekontakt och daglig användning
  • Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta ytor under extrema förhållanden
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polypropen
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning, temperaturindikerande märkning
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Antal per förpackning 250 Label(s) / Box
Kvantitet 250
Storlek (metrisk) 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -112°F to 158°F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 70 °C
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 38,10 mm (B) x 25,40 mm (H)
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1.5 in
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Höjd (engelska) 1 in
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Alternativt artikelnummer M5-31-7425