Läs mer
Brady™ Kemiska och temperaturbeständiga polypropenetiketter
Produktkod. p-200007002
Mått (LxB):
25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Produktkod. 17950770
Brand: Brady™ 170847
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk torra, rumstempererade provbehållare med detta ekonomiska, mattvita polypropenetikettmaterial (B-7425). Skriv ut nästan var som helst med en Brady™ bärbar etikettmaskin.
  • Fördimensionerad för användning på torra, rumstempererade provbehållare eller flaskor
  • Motståndskraftig mot extrema temperaturer, måttlig kemikaliekontakt och daglig användning
  • Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta ytor under extrema förhållanden
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-ändring av RoHS-direktivet 2002/95/EC
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (tejp)
Material Polypropen
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratoriemärkning, temperaturindikerande märkning
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Antal per förpackning 250 Sets / Box
Kvantitet 250
Storlek (metrisk) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Temperaturområde (engelska) -112°F to 158°F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 70 °C
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 0.375 in
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Diameter (engelska) 0.375 in
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer M5-118-7425