Läs mer
Hanna Instruments™ Kemiskt testkit
Produktkod. 10504784
Change view
För användning med (applikation):
Ammoniakbestämning i havsvatten
Ammoniakbestämning i sötvatten
Bestämning av koldioxid
Bor bestämning
Brombestämning
Fosfatbestämning
Fri klor LR/MR bestämning
Fri klor MR-bestämning
Fri och total klorbestämning
Järnbestämning (Fe2+ och Fe3+)
Nitritbestämning
Sulfatbestämning
Sulfitbestämning
Surhetsbestämning
Förpackningsstorlek:
Paket med 3.5
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) unitSize
10504784 Järnbestämning (Fe2+ och Fe3+) Varje
10637554 Bestämning av koldioxid Varje
11692300 Fri klor LR/MR bestämning Varje
11612310 Fri och total klorbestämning Varje
11676770 Nitritbestämning Varje
11642380 Brombestämning Varje
11642340 Bor bestämning Varje
11616780 Fri klor MR-bestämning Paket med 3.5
11622300 Sulfatbestämning Varje
11612370 Surhetsbestämning Varje
11642370 Sulfitbestämning Varje
10480684 Ammoniakbestämning i sötvatten Varje
11692370 Ammoniakbestämning i havsvatten Varje
10634155 Fosfatbestämning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10504784 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI38040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2383.50 SEK
    1514.32 SEK / Paket med 1
    Save 869.18 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar alla reagenser och utrustning som behövs för att utföra manuella vattentestning. Hanna Instruments™ Chemical Test Kit innehåller förgjorda, föruppmätta reagenser för snabba, exakta bestämningar med högupplösta avläsningar baserade på accepterade titreringsmetoder.
Dessa kemiska testkit använder högkvalitativa reagenser som tillverkas i 'Hannas toppmoderna anläggning och är tydligt märkta med lotnummer och utgångsdatum på varje förpackning/flaska för spårbarhet.
  • Komplett installation: Allt material som krävs ingår, såsom bägare, sprutor och föruppmätta reagensflaskor och paket
  • Högupplösta avläsningar för snabba, exakta bestämningar
  • Ersättningsreagens tillgängliga: Inget behov av att köpa ett nytt kit när reagenserna är slut
Specifikationer
Analyter fenantrolin
För användning med (applikation) Järnbestämning (Fe2+ och Fe3+)
För användning med (utrustning) Vattenprover
Inkluderar Checker™ skiva, 100 paket HI3834-0 järnreagens, glasflaskor med lock (2) och 1 (3 ml) plastpipett
Antal tester 100
Kvantitet 1 Kit
Räckvidd 0,0 till 5,0 mg/L
Tillräckligt för Bestämning av medelhög räckvidd
Testmetod Titrering
Typ Kemiskt testkit
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare räddaren.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium metabisulphitsodium dithionite, 1,10-phenanthroline