Läs mer
Hanna Instruments™ Kemiskt testkit
Produktkod. 11612310
För användning med (applikation):
Ammoniakbestämning i havsvatten
Ammoniakbestämning i sötvatten
Bestämning av koldioxid
Bor bestämning
Brombestämning
Fosfatbestämning
Fri klor LR/MR bestämning
Fri klor MR-bestämning
Fri och total klorbestämning
Järn (Fe 2+ och Fe 3+ ) bestämning (Checker™ Skiva)
Nitritbestämning
Sulfatbestämning
Sulfitbestämning
Surhetsbestämning
Förpackningsstorlek:
Paket med 3.5
Varje
Produktkod. 11612310
Brand: Hanna Instruments™ HI38020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar alla reagenser och utrustning som behövs för att utföra manuella vattentestning. Hanna Instruments™ Chemical Test Kit innehåller förgjorda, föruppmätta reagenser för snabba, exakta bestämningar med högupplösta avläsningar baserade på accepterade titreringsmetoder.
Dessa kemiska testkit använder högkvalitativa reagenser som tillverkas i 'Hannas toppmoderna anläggning och är tydligt märkta med lotnummer och utgångsdatum på varje förpackning/flaska för spårbarhet.
  • Komplett installation: Allt material som krävs ingår, såsom bägare, sprutor och föruppmätta reagensflaskor och paket
  • Högupplösta avläsningar för snabba, exakta bestämningar
  • Ersättningsreagens tillgängliga: Inget behov av att köpa ett nytt kit när reagenserna är slut
Specifikationer
Analyter DPD
För användning med (applikation) Fri och total klorbestämning
För användning med (utrustning) Vattenprover
Inkluderar HI93701-0 fritt klorreagens (100 paket), HI93711-0 totalt klorreagens (100 paket), avmineraliseringsflaska med filterlock för 12L, Checker-skiva, glasflaskor med lock (2) och 1 (3mL) plastpipett
Antal tester 100 st. Gratis/Totalt (200 totalt)
Kvantitet 1 Kit
Räckvidd 0,00 till 0,70 mg/L, 0,0 till 3,5 mg/L och 0,0 till 10,0 mg/L
Tillräckligt för Låg-, medel- och högområdesbestämning
Testmetod Titrering
Typ Kemiskt testkit
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FREE & TOTAL CHLORINE LOW RANGE, M
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Purolite, Potassiumiodide, EDTA disodium salt, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate