Läs mer
Hanna Instruments™ Kemiskt testkit
För användning med (applikation):
Ammoniakbestämning i havsvatten
Ammoniakbestämning i sötvatten
Bestämning av koldioxid
Bor bestämning
Brombestämning
Fosfatbestämning
Fri klor LR/MR bestämning
Fri klor MR-bestämning
Fri och total klorbestämning
Järn (Fe 2+ och Fe 3+ ) bestämning (Checker™ Skiva)
Nitritbestämning
Sulfatbestämning
Sulfitbestämning
Surhetsbestämning
Förpackningsstorlek:
Paket med 3.5
Varje
Beskrivning
Dessa kemiska testkit använder högkvalitativa reagenser som tillverkas i 'Hannas toppmoderna anläggning och är tydligt märkta med lotnummer och utgångsdatum på varje förpackning/flaska för spårbarhet.
- Komplett installation: Allt material som krävs ingår, såsom bägare, sprutor och föruppmätta reagensflaskor och paket
- Högupplösta avläsningar för snabba, exakta bestämningar
- Ersättningsreagens tillgängliga: Inget behov av att köpa ett nytt kit när reagenserna är slut
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Metylapelsin / fenolftalein |
| För användning med (applikation) | Surhetsbestämning |
| För användning med (utrustning) | Vattenprover |
| Inkluderar | 10mL avkloreringsreagens, 10mL bromfenolblått indikator, 10mL fenolftaleinindikator, 120mL surhetstitrant, 10mL och 50mL kalibrerade kärl, kalibrerad spruta |
| Antal tester | 110 |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Räckvidd | 0 till 100 mg/L och 0 till 500 mg/L |
| Testmetod | Titrering |
| Typ | Kemiskt testkit |