Läs mer
Hanna Instruments™ Kemiskt testkit
Produktkod. 11622300
För användning med (applikation):
Ammoniakbestämning i havsvatten
Ammoniakbestämning i sötvatten
Bestämning av koldioxid
Bor bestämning
Brombestämning
Fosfatbestämning
Fri klor LR/MR bestämning
Fri klor MR-bestämning
Fri och total klorbestämning
Järn (Fe 2+ och Fe 3+ ) bestämning (Checker™ Skiva)
Nitritbestämning
Sulfatbestämning
Sulfitbestämning
Surhetsbestämning
Förpackningsstorlek:
Paket med 3.5
Varje
Produktkod. 11622300
Brand: Hanna Instruments™ HI38001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar alla reagenser och utrustning som behövs för att utföra manuella vattentestning. Hanna Instruments™ Chemical Test Kit innehåller förgjorda, föruppmätta reagenser för snabba, exakta bestämningar med högupplösta avläsningar baserade på accepterade titreringsmetoder.
Dessa kemiska testkit använder högkvalitativa reagenser som tillverkas i 'Hannas toppmoderna anläggning och är tydligt märkta med lotnummer och utgångsdatum på varje förpackning/flaska för spårbarhet.
  • Komplett installation: Allt material som krävs ingår, såsom bägare, sprutor och föruppmätta reagensflaskor och paket
  • Högupplösta avläsningar för snabba, exakta bestämningar
  • Ersättningsreagens tillgängliga: Inget behov av att köpa ett nytt kit när reagenserna är slut
Specifikationer
Analyter Bariumklorid
För användning med (applikation) Sulfatbestämning
För användning med (utrustning) Vattenprover
Inkluderar 100 paket sulfatreagens A (2 uppsättningar), 100mL LR-sulfatreagens B, 100mL HR-sulfatreagens B, 10mL sulfatreagens C, 20mL komplexbildare, 30mL sulfatlösning, 50mL plastkärl (2) och 1mL sprutor
Antal tester 100 st. (200 totalt)
Kvantitet 1 Kit
Räckvidd 100 till 1 000 mg/L och 1 000 till 10 000 mg/L
Tillräckligt för Bestämningar av hög räckvidd och låg räckvidd
Testmetod Titrering
Typ Kemiskt testkit