Läs mer
Hanna Instruments™ Kemiskt testkit
För användning med (applikation):
Ammoniakbestämning i havsvatten
Ammoniakbestämning i sötvatten
Bestämning av koldioxid
Bor bestämning
Brombestämning
Fosfatbestämning
Fri klor LR/MR bestämning
Fri klor MR-bestämning
Fri och total klorbestämning
Järn (Fe 2+ och Fe 3+ ) bestämning (Checker™ Skiva)
Nitritbestämning
Sulfatbestämning
Sulfitbestämning
Surhetsbestämning
Förpackningsstorlek:
Paket med 3.5
Varje
Beskrivning
Dessa kemiska testkit använder högkvalitativa reagenser som tillverkas i 'Hannas toppmoderna anläggning och är tydligt märkta med lotnummer och utgångsdatum på varje förpackning/flaska för spårbarhet.
- Komplett installation: Allt material som krävs ingår, såsom bägare, sprutor och föruppmätta reagensflaskor och paket
- Högupplösta avläsningar för snabba, exakta bestämningar
- Ersättningsreagens tillgängliga: Inget behov av att köpa ett nytt kit när reagenserna är slut
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | DPD |
| För användning med (applikation) | Fri klor LR/MR bestämning |
| För användning med (utrustning) | Vattenprover |
| Inkluderar | HI93701-0 fritt klorreagens (200 paket), avmineraliseringsflaska med lock för 12L, Checker-skiva, glasflaskor med lock (2) och 3mL plastpipett |
| Antal tester | 100 st. (200 totalt) |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Räckvidd | 0,00 till 0,70 mg/L och 0,0 till 3,5 mg/L |
| Tillräckligt för | Lågområde och medelområde bestämning |
| Testmetod | Titrering |
| Typ | Kemiskt testkit |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- FREE CHLORINE LOW RANGE & MR TEST
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Purolite