Läs mer
Hanna Instruments™ Kemiskt testkit
Produktkod. 11692370
Change view
För användning med (applikation):
Ammoniakbestämning i havsvatten
Ammoniakbestämning i sötvatten
Bestämning av koldioxid
Bor bestämning
Brombestämning
Fosfatbestämning
Fri klor LR/MR bestämning
Fri klor MR-bestämning
Fri och total klorbestämning
Järnbestämning (Fe2+ och Fe3+)
Nitritbestämning
Sulfatbestämning
Sulfitbestämning
Surhetsbestämning
Förpackningsstorlek:
Paket med 3.5
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11692370 Ammoniakbestämning i havsvatten Varje
10504784 Järnbestämning (Fe2+ och Fe3+) Varje
10637554 Bestämning av koldioxid Varje
11692300 Fri klor LR/MR bestämning Varje
11612310 Fri och total klorbestämning Varje
11676770 Nitritbestämning Varje
11642380 Brombestämning Varje
11642340 Bor bestämning Varje
11616780 Fri klor MR-bestämning Paket med 3.5
11622300 Sulfatbestämning Varje
11612370 Surhetsbestämning Varje
11642370 Sulfitbestämning Varje
10480684 Ammoniakbestämning i sötvatten Varje
10634155 Fosfatbestämning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11692370 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI3826
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1559.25 SEK
    848.67 SEK / Paket med 1
    Save 710.58 SEK
    45% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Inkluderar alla reagenser och utrustning som behövs för att utföra manuella vattentestning. Hanna Instruments™ Chemical Test Kit innehåller förgjorda, föruppmätta reagenser för snabba, exakta bestämningar med högupplösta avläsningar baserade på accepterade titreringsmetoder.
Dessa kemiska testkit använder högkvalitativa reagenser som tillverkas i 'Hannas toppmoderna anläggning och är tydligt märkta med lotnummer och utgångsdatum på varje förpackning/flaska för spårbarhet.
  • Komplett installation: Allt material som krävs ingår, såsom bägare, sprutor och föruppmätta reagensflaskor och paket
  • Högupplösta avläsningar för snabba, exakta bestämningar
  • Ersättningsreagens tillgängliga: Inget behov av att köpa ett nytt kit när reagenserna är slut
Specifikationer
För användning med (applikation) Ammoniakbestämning i havsvatten
För användning med (utrustning) Vattenprover
Inkluderar 20 ml plastbägare, färgjämförelsekub, 20 ml droppflaska ammoniakreagens 1 (för havsvatten) och 20 ml droppflaska Nessler-reagens
Antal tester 25
Kvantitet 1 Kit
Räckvidd 0,0 till 2,5 mg/L
Testmetod Titrering
Typ Kemiskt testkit