Läs mer
Hanna Instruments™ Kemiskt testkit
För användning med (applikation):
Ammoniakbestämning i havsvatten
Ammoniakbestämning i sötvatten
Bestämning av koldioxid
Bor bestämning
Brombestämning
Fosfatbestämning
Fri klor LR/MR bestämning
Fri klor MR-bestämning
Fri och total klorbestämning
Järn (Fe 2+ och Fe 3+ ) bestämning (Checker™ Skiva)
Nitritbestämning
Sulfatbestämning
Sulfitbestämning
Surhetsbestämning
Förpackningsstorlek:
Paket med 3.5
Varje
Beskrivning
Dessa kemiska testkit använder högkvalitativa reagenser som tillverkas i 'Hannas toppmoderna anläggning och är tydligt märkta med lotnummer och utgångsdatum på varje förpackning/flaska för spårbarhet.
- Komplett installation: Allt material som krävs ingår, såsom bägare, sprutor och föruppmätta reagensflaskor och paket
- Högupplösta avläsningar för snabba, exakta bestämningar
- Ersättningsreagens tillgängliga: Inget behov av att köpa ett nytt kit när reagenserna är slut
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | fenantrolin |
| För användning med (applikation) | Järn (Fe 2+ och Fe 3+ ) bestämning (Checker™ Skiva) |
| För användning med (utrustning) | Vattenprover |
| Inkluderar | Checker™ skiva, 100 paket HI3834-0 järnreagens, glasflaskor med lock (2) och 1 (3 ml) plastpipett |
| Antal tester | 100 |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Räckvidd | 0,0 till 5,0 mg/L |
| Tillräckligt för | Bestämning av medelhög räckvidd |
| Testmetod | Titrering |
| Typ | Kemiskt testkit |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Iron Reagent
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare räddaren.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium metabisulphitsodium dithionite, 1,10-phenanthroline