Beskrivning
Insektscellkultur testad.
Chemically Defined Lipid Concentrate är en koncentrerad lipidemulsion utformad för att reducera eller ersätta fetalt bovint serum i cellodlingsmedia för en mängd olika tillämpningar, inklusive tillväxt och underhåll av CHO hybridom och insektsceller i kultur; monoklonal antikroppsproduktion av hybridom; och viralt uttryck i insektsceller. Komponenterna i detta mediumtillskott är kemiskt definierade.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Lipidkoncentrat |
| pH | 4 till 6 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Säkerhet och hantering
- Diethyl chloromalonate
- Fara
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: propanedioic acid